Learn More
Decahydronaphthalin, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Decahydronaphthalin wird häufig als industrielles Lösungsmittel für Harze und Kraftstoffadditive verwendet. Es dient als Ersatz für Terpentin in Lacken, Schuhpolituren und Wachsen.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Äther, Methanol, Anilin, Decalin, Chloroform, Butanol und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Luft-, licht- und wärmeempfindlich. Wärme und Licht beschleunigen die Peroxidbildung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Decahydronaphthalene |
| Namenshinweis | cis + trans |
| Schmelzpunkt | <-45°C |
| Dichte | 0.88 |
| Siedepunkt | 189°C to 191°C |
| Flammpunkt | 57°C (134°F) |
| Geruch | mild |
| Brechungsindex | 1.474 |
| Menge | 10,000 mL |
| UN-Nummer | UN1147 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.