Learn More
Decafluorbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10726521 5 g Glasflasche 5 Gramm
10582138 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10726521 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111830050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 434-90-2 | C12F10 | 334.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 434-90-2
Summenformel C12F10
Molekulargewicht (g/mol) 334.12
MDL-Nummer MFCD00000292
InChI-Schlüssel ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decafluorobiphenyl, perfluorobiphenyl, biphenyl, decafluoro, perfluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl benzene, decafluoro biphenyl, pubchem9114, acmc-1ctuw
PubChem CID 67949
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentafluor-6-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)Benzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Decafluorobiphenyl
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 68.0°C to 70.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 206.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6F5C6F5
Menge 5 g
Formelmasse 334.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff