Learn More
Decafluorobenzophenon, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15580514 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15580514 1 g 1 Gramm
15590514 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15580514 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 853-39-4
Summenformel C13F10O
Molekulargewicht (g/mol) 362.13
InChI-Schlüssel WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym decafluorobenzophenone, benzophenone, decafluoro, perfluorobenzophenone, methanone, bis pentafluorophenyl, bis perfluorophenyl methanone, bis pentafluorophenyl methanone, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanone, di2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ketone, acmc-209q5n
PubChem CID 70068
IUPAC-Name bis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)methanone
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decafluorobenzophenone
Schmelzpunkt 91.0°C to 95.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6F5)2CO
Menge 1 g
Formelmasse 362.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decafluorobenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.