Learn More
Decaboran, TRC
Artikelnummer. 30368638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368638 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2005001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Decaborane
CAS 17702-41-9
Menge 1 g
Summenformel B10H14
Synonym Boron hydride (B10H14), Decaborane(14), Decaborane (B10H14), NSC 39828, Tetradecahydrodecaborane, nido-Decaborane(14)
InChI-Formel InChI=1S/B10H14/c1-3-5-2-6-4(1)7(3)9(3,5)8(5,6)10(4,6)7/h3-10H,1-2H3
SMILES [BH]123([BH]456[BH]27([H][BH]7389)[H]6)[BH]%10%118[BH]%12%13%14[BH]%1014[BH]%12%155[BH]%13%16([H]%15)[BH]%11%149[H]%16
Molekulargewicht (g/mol) 122.22
Formelmasse 124.2026