missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deblock-Trichloressigsäure-Lösg., 3 % w/w in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
200 ml
450 mL
2,5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
200 Milliliter
450 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Lösungsmittel, speziell gereinigt und analysiert für biotechnologische Anwendungen einschließlich Peptid- und Oligonukleotid-Synthese.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deblock trichloroacetic acid soln. |
| Farbe | Farblos |
| MDL-Nummer | MFCD00004177 |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Konzentration | 3% w/w in dichloromethane |
| Dichte | 1.325 |
| Synonym | DEBLK soln. |
| Menge | 2,5 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Deblock trichloroacetic acid soln., 3% in dichloromethane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dichloromethane, Trichloroacetic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur