Description
Bandkompressionen sind mehrdeutige Bandmuster auf Sequenziergelen, die durch stabile intrastrangige Sekundärstrukturen verursacht werden, die während der Elektrophorese nicht vollständig denaturiert sind. Ihr Auftreten kann durch die Substitution von Nukleotidanalogen in den Sequenzierungsmischungen reduziert werden. Zum Lösen der G-Band-Kompressionen 7-deaza dGTP (cd7GTP) verwenden.
Order Info
Wird als praktische Lösungen in gereinigtem Wasser als 5 mM-Lösungen geliefert.
Specifications
Specifications
| Format | Flüssig |
| pH | 7 und 7.5 |
| Konzentration | 5 mM |
| Menge | 2 μm |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reduziert Bandenkompression in Sequenzierungsgels |
Safety and Handling
- 7-Deaza-2'-Deoxyguanosine 5'-Triphosphate, 5mM Solution (c7dGTP), 2
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.