Learn More
Deanol-N-Oxid, Mikromol™
Beschreibung
Deanol-N-Oxid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deanol N-Oxide |
| CAS | 10489-99-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Deanol N-Oxide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H11 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanol, 2-(dimethyloxidoamino)-, Ethanol, 2-(dimethylamino)-, N-oxide (6CI,7CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethanol N-oxide, 2-(Dimethyloxidoamino)ethanol, Dimethylethanolamine oxide, N,N-Dimethylethanolamine N-oxide, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine N-oxide, Deanol N-Oxide, (beta-Hydroxyethyl)dimethylamine N-oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H11NO2/c1-5(2,7)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCO |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxy-N,N-Dimethylethanaminoxid |
| Mehr anzeigen |