Learn More
Deanol, Mikromol™
Artikelnummer. 18050390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18050390 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18050390 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1681.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Deanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylethanolamine
CAS 108-01-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-Dimethylethanolamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-(Dimethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)ethanol, (N,N-Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanol, Amietol M 21, Aminoalcohol 2mabs, Bimanol, DMAE, DMEA, Dabco DMEA, Deanol, DeuAdd MA 95, Dimethol, Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, Dimethyl(hydroxyethyl)amine, Dimethylethanolamine, Dimethylmonoethanolamine, Jeffcat DMEA, Kalpur P, Lupragen N 101, MA 95, N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-2-aminoethanol, N,N-Dimethyl-2-ethanolamine, N,N-Dimethyl-N-(β-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)dimethylamine, NSC 2652, Niax DMEA, Norcholine, PC CAT DMEA, Propamine A, Rexolin, T 80, Tegoamin DMEA, Texacat DME, Texacat DMEA, Thancat DME, β-(Dimethylamino)ethanol, β-Dimethylaminoethyl alcohol, β-Hydroxyethyldimethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCO
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
Menge 100 mg
Formelmasse 89,0841 g/mol