Learn More
DEAF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen DEAF1
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18323-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18323-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
HNF1A is a transcription factor required for the expression of several liver-specific genes. This protein functions as a homodimer and binds to the inverted palindrome 5′-GTTAATNATTAAC-3′.
Spezifikation
Spezifikation
DEAF1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O75398, O88450, Q9Z1T5
10522, 54006, 83632
DEAF1 Fusion Protein Ag13173
Primary
-20°C
DEAF1
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DEAF1, NUDR, SPN, Suppressin, ZMYND5
Deaf1
IgG
Antigen Affinity Chromatography