Learn More
DEAE-Cellulose (ca. 70 % Feuchtigkeitsgehalt), TRC
Artikelnummer. 30008527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008527 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD19905010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9013-34-7
Summenformel C18H38N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 378.5
Synonym Cellulose-DEAE, Diethylaminoethyl-cellulose
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-3-[2-(Diethylamino)Ethoxy]-6-[2-(Diethylamino)Ethoxymethyl]Oxan-2,4,5-Triol
SMILES CCN(CC)CCOC[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)O)OCCN(CC)CC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DEAE-Cellulose
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H38N2O6/c1-5-19(6-2)9-11-24-13-14-15(21)16(22)17(18(23)26-14)25-12-10-20(7-3)8-4/h14-18,21-23H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1