Learn More
Thermo Scientific™ Deactivated Tubing
Artikelnummer. 15257508 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
170 μm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15257508 170 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15257508 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60201390
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Provides inert sample transfer with minimized analyte interaction, ensuring accurate and reproducible results in gas chromatography applications.
  • Engineered for dependable laboratory performance and consistent results
  • Manufactured to meet Thermo Scientific quality standards
  • Designed for compatibility with common laboratory instruments and workflows
  • Helps improve reproducibility and sample integrity
  • Suitable for research, analytical, and routine laboratory applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit 3-Port SilFlow
Typ Deactivated Tubing
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.007 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.014 in.
Innendurchmesser (metrisch) 170 μm
Außendurchmesser (metrisch) 363 μm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 23.62 in.
Gesamtlänge (metrisch) 600 mm