Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deaktivierte (Methyl-) Quarzglasschläuche
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 062442
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15288793
  • 39.80 CHF / 2 Meter
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
  • Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
  • Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
  • Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
für organische und wässrige Lösungsmittel
1/Packung
285 μm
Thermisch stabil bis zu 380 °C
Methyldeaktivierte Quarzglasschläuche mit 0.285 mm Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 2 m Länge
25μ m
2 m