missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deacetylcephalothin (>90 %), TRC

Artikelnummer. 30354774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354774 10 mg 10 Milligramm
30351193 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30354774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD19808510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5935-65-9
Summenformel C14H14N2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 354.4
Synonym (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-Hydroxymethyl-7-(thien-2-ylacetamido)ceph-3-em-4-carboxylic Acid, 3-Hydroxymethyl-7-(2-thienylacetamide)-3-cephem-4-carboxylic Acid, Deacetylcephalotin, Desacetylcephalothin, Cefalotin EP Impurity B
IUPAC-Name (6R,7R)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-Thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-Carbonsäure
SMILES OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Deacetylcephalothin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N2O5S2/c17-5-7-6-23-13-10(12(19)16(13)11(7)14(20)21)15-9(18)4-8-2-1-3-22-8/h1-3,10,13,17H,4-6H2,(H,15,18)(H,20,21)/t10-,13-/m1/s1
Formelmasse 354.0344
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.