Learn More
Deacetamid-Acetonitril-Pentisomid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deacetamide Acetonitrile-pentisomide |
| CAS | 78833-05-3 |
| Summenformel | C19H31N3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | alpha-[2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-alpha-(2-methylpropyl)-2-pyridineacetonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H31N3/c1-15(2)13-19(14-20,18-9-7-8-11-21-18)10-12-22(16(3)4)17(5)6/h7-9,11,15-17H,10,12-13H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)CC(CCN(C(C)C)C(C)C)(C#N)c1ccccn1 |
| IUPAC-Name | 2-[2-[Di(propan-2-yl)amino]ethyl]-4-methyl-2-pyridin-2-ylpentannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 301.47 |
| Formelmasse | 301.2518 |