missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De(cladinosyl) Klarithromycin, TRC

Artikelnummer. 17990555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17990555 100 mg 100 Milligramm
17953495 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17990555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD226750100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 118058-74-5
Summenformel C30 H55 N O10
Molekulargewicht (g/mol) 589.76
Synonym 3-O-Decladinosyl-6-O-methylerythromycin A
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]Oxy-14-ethyl-4,12,13-trihydroxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material De(cladinosyl) Clarithromycin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H55NO10/c1-12-21-30(8,37)25(35)17(4)22(32)15(2)14-29(7,38-11)26(18(5)23(33)19(6)27(36)40-21)41-28-24(34)20(31(9)10)13-16(3)39-28/h15-21,23-26,28,33-35,37H,12-14H2,1-11H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20+,21-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1
Formelmasse 589.3826
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.