Learn More
AGMA DE 70% in WFI Desinfektionsmittel
Beschreibung
Das 0,2 μm gefilterte DE 70 % in WFI-Qualitätswasser ist perfekt als bewährter Industriestandard für Biozid in pharmazeutischen und krankenhausreinen Räumen.
Trigger-Sprays werden häufig in Reinräumen verwendet und sind eine sehr kostengünstige Methode zur routinemäßigen Desinfektion, wenn sie mit Dry Wipes verwendet werden. Sie sind für die einfache Bedienung von Betreibern konzipiert, die eine kompakte Größe Trigger-Spray bevorzugen.
Alle Produkte sind vollständig nachverfolgbar, begleiten zertifiziert und haben eine Haltbarkeit von 2 Jahren, die nicht geöffnet sind.
Perfekt für die tägliche Desinfektion auf verschiedenen Oberflächen, darunter Arbeitsflächen, Instrumente, behandschuhte Hände und umgesteckte Gegenstände.
- Wirksamkeit unabhängig validiert
- 0,2 μm gefiltert und mit WFI-Qualitätswasser gemischt – Wasser mit hoher Reinheit
- Ergonomischer Abzug mit effektivem Rücklaufmechanismus
- Hergestellt im Reinraum der Klasse D
- Vollständige Rückverfolgbarkeit mit unterstützender Analyse
- Haltbarkeit von 2 Jahren
- Erhältlich auch in 500 ml und 1 l Abzugssprays, 5 l und Feuchtwücher-Formaten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Denaturierter Alkohol |
| Form | Flüssigkeitsspray |
| Scent | Geruchlos |
| Sterilität | Unsteril |
| Aussehen | Farblos |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Material | Denaturiertes Ethanol 70 % v/v in WFI |
| Behältertyp | Zerstäuberpistole |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- DE 70% in WFI Trigger Spray
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.