Learn More
DDX21 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB100-1718MFV450
Artikelnummer. 18741183
  • 753.00 CHF / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
DDX21 Polyclonal antibody specifically detects DDX21 in Human, Mouse, Zebrafish samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DDX21
Flow Cytometry
Flow Cytometry
Store at 4C in the dark.