missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ DDR2 Overexpression Lysate
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Beschreibung
The DDR2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.

Spezifikation
Spezifikation
Zelllinie | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_114796. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
Menge | 0.1 mg |
Lagerungspuffer | RIPA buffer |
Reinheit | Protein |
Testspezifität | Homo sapiens DDR2, mRNA. |
Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Protein State | Native |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Novus Biologicals™ DDR2 Overexpression Lysate >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur