Learn More
Abnova™ DDR2/CEN1p-FISH-Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Tube |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Gen | Discoidin Domänenrezeptor Tyrosinkinase 2 |
| Gen-Alias | MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10 |
| Gensymbol | DDR2 |
| Gen-ID (Entrez) | 4921 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 200 μl |
| Form | Flüssigkeit |