Learn More
Invitrogen™ DDR1 Human Protein
DDR1 is a receptor tyrosine kinase activated by collagen.
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001945
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Molekulargewicht 78.1kDa
Lagerungsbedingungen Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Kennzeichnung RUO - research use only
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15468493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR6913A
100μg
2605.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12083755
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6048
1mg
11220.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DDR1 is reported to regulate adhesion, cell migration and other cellular processes.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001945
78.1kDa
RUO - research use only
DDR1
Human
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Catalytic
DDR Kinase Family
GST Tag
Frozen