Learn More
Invitrogen™ DDR1 Human Protein
DDR1 is a receptor tyrosine kinase activated by collagen.
Marke:  Invitrogen™ PV6048
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12083755
  • 11220.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DDR1 is reported to regulate adhesion, cell migration and other cellular processes.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001945
78.1kDa
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Catalytic
DDR Kinase Family
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
1mg
RUO - research use only
DDR1
Human
Baculovirus