Learn More
VACUUBRAND™ Vakuum-Messgerät DCP 3000, Sensor MPT 200, Zertifizierung (NRTL), 100-230V/50-60 Hz
Artikelnummer. 10180355
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
144 x 124 x 114 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10180355
Marke: VACUUBRAND™ 20683175
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Überwachen Sie mit diesem Vakuummessgerätesystem bis zu acht externe Vakuumsensoren. Das Vacuubrand™ DCP 3000 + MPT Vakuum-Messgerät-Set enthält ein Vakuum-Messgerät und einen externen Vakuumsensor MPT.
  • Betriebsbereit, mit Wandsteckernetzteil und Handbuch.
  • Für den Bereich von Atmosphärendruck bis hin zu Hochvakuum (5 x 10-9mbar
  • Das Kit enthält einen kombinierten Wärmeleitfähigkeits-/Kaltkathodenvakuumsensor (Pirani/Penning) MPT.
  • Kann für relative Druckmessungen (mit VSK 3000-Vakuumsensoren als Referenz) und als Datenlogger für bis zu 32,000 Messwerte verwendet werden.
  • Einheitliche Stecker- und Buchsenverbindungen machen das System flexibel und ermöglichen eine Verlängerung der Leitungen bis 30 m.
  • An die Messgeräte und Regler angeschlossene Komponenten werden automatisch erkannt, konfiguriert und überwacht.
  • Für Hochvakuummessungen kann das DCP 3000 mit dem kombinierten Penning/Pirani Messkopf MPT verbunden werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 100–230 V, 50–60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 144 x 124 x 114 mm
Höhe (metrisch) 114 mm
Enthält Edelstahlschläuche KF DN 25, Belüftungsventil VBM-B, Vakuumsensor VSK 3000, Vakuumsensor VSP 3000, Vakuumsensor MPT 200
Länge (metrisch) 144 mm
Betriebstemperatur (metrisch) 10 bis 40 °C
Gewicht (metrisch) 0.44 kg
Genauigkeit 1 x 10–8 – 2 x 10–3 mbar: ±25%; 2 x 10–3
Produkttyp Vakuummessgerätset