Learn More
DCLK1 Antibody (S05-8D6), Novus Biologicals™
Code produit 18606524 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606524 50 μg 50µL
18663785 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606524 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP31995250ul
 Article restreint
Verfügbar ab: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
DCLK1 Monoclonal antibody specifically detects DCLK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DCLK1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone S05-8D6
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène DCAMKL1CLICK1, DCDC3ACL1, DCLK, doublecortin and CaM kinase-like 1, Doublecortin domain-containing protein 3A, doublecortin-like kinase 1Doublecortin-like and CAM kinase-like 1, EC 2.7.11, KIAA0369EC 2.7.11.1, serine/threonine-protein kinase DCLK1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human DCLK1 (Uniprot # O15075)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9201
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.