Learn More
Invitrogen™ DCAMKL2 (DCK2) Recombinant Human Protein
DCAMKL2 is a serine/threonine kinase involved in signal transduction and cellular communication.
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_689832 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Molekulargewicht | 103.6kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15428633
|
Invitrogen™
PR7853A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10108632
|
Invitrogen™
PV4323 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DCAMKL2 is the human homolog of a rat protein kinase expressed in cerebrocortical lamination that binds microtubules.
Spezifikation
NP_689832 | |
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
DCAMKL Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
103.6kDa | |
RUO - research use only | |
DCAMKL2 (DCK2) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |