Learn More
HUBER DC32, Durchflusskühler
Click to view available options
Kühlleistung:
0,6 kW bei 15 °C, 0,47 kW (bei 0 °C, 0,12 kW bei -20 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- DC32, Durchflusskühler, mit natürlichem Kältemittel
- Schnelles Kühlen von Flüssigkeiten
- Ideal für Gegenkühlung oder als Ersatz für Kühlwasser
- Anwenderfreundlich
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Robustes Gehäuse mit Tragegriffen
- Temperaturbereich: -30°bis 50 °C
- Kühlkapazität (15 °C): 0,6W
- Kühlkapazität (0 °C): 0,47kW
Specifications
Specifications
| Umgebungstemperatur | 5°bis 40 °C |
| Kühlleistung | 0,6 kW bei 15 °C, 0,47 kW (bei 0 °C, 0,12 kW bei -20 °C) |
| Temperaturbereich | -30°bis +50 °C |
| Modell | Gehäuse DC32 |
| Kältemittel | Gehäuse R290 |
| Breite (metrisch) | 280 mm |
| Höhe (metrisch) | 465 mm |
| Tiefe (metrisch) | 340 mm |
| Gewicht (metrisch) | 30 kg |
| Elektrische Anforderungen | 220–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz |
| Show More |