Learn More
Tocris Bioscience™ DC 271
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18717356
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 18717356
Marke: Tocris Bioscience™ 6873/5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Fluorescent retinoic acid analog; solvochromatic probe
DC 271 is a fluorescent retinoic acid analog (retinoid all-trans-retinoic acid; ATRA) (Kd = 42 nM at cellular retinoid binding protein II (CRABPII)). Solvochromatic probe: fluorescent λex, λem, and quantum yield affected by solvent type. Activates same genes as endogenous retinoic acid in human keratinocyte cells (HaCaT) when incubated for 72 h at 1 μM. Also elicits cellular responses consistent with those of retinoic acid. Excitation λ = 351, 350, 382 and 378 nm in DMSO, EtOH, DCM and Toluene, respectively; emission λ = 442, 461, 572 and 447 nm in DMSO, EtOH, DCM and Toluene, respectively. Quantum yield = 19.3, 1.14, 71.45, 80.21 % in DMSO, EtOH, DCM and Toluene, respectively
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-[1,2,3,4-Tetrahydro-4,4-dimethyl-1-(1-methylethyl)-6-quinolinyl]ethynyl]benzoic acid
CAS 198696-03-6
Menge 5 mg
Ziel Fluorescent Receptor Probes
Summenformel C23H25NO2
Reinheit 0.98