Learn More
DBZ, Tocris Bioscience™
γ-secretase inhibitor; inhibits Notch pathway
Marque: Tocris Bioscience 4489/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Inhibitor of γ-secretase. Blocks Notch cleavage (IC50< 2 nM) in a cell-based assay; inhibits the Notch pathway. Stimulates the formation of human iPSCs from human keratinocytes.Spécification
| DBZ | |
| 209984-56-5 | |
| >98% | |
| 50 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?