missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DBU, TRC

Artikelnummer. 30008093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 g
Packungsgröße:
150 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008093 150 g 150 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417090150G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6674-22-2
Summenformel C9 H16 N2
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
Synonym 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-, 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undeca-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undecene-7, 1,8-Diazabicycloundec-7-ene, 2H,3H,4H,6H,7H,8H,9H,10H-Pyrimido[1,2-a]azepine, Active D 10, Alcanpoudre DBU 70-3KG, Amicure DBUE, DBU, Dabco DBU, Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Lupragen N 700, NSC 111184, NSC 230466, PC CAT DBU, Polycat DBU, San-apro, U-CAT SA 851, DBU (GR53261X)
IUPAC-Name 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepin
SMILES C1CCN2CCCN=C2CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 150 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
Formelmasse 152.1313
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.