Learn More
Tocris Bioscience™ DBM 1285 dihydrochloride
Artikelnummer. 18773178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18773178 10 mg 10 Milligramm
18716168 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18773178 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5095/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 CHF
    249.90 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 15.10 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
p38 MAPK inhibitor; anti-inflammatory
DBM 1285 dihydrochloride is a p38 MAPK inhibitor. Supresses p38 phosphorylation and LPS-induced TNF-α production in macrophages and in vivo. Attenuates zymosan-induced inflammation and adjuvant-induced arthritis in murine models. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp DBM 1285 dihydrochloride
Reinheit >98%
Molekulargewicht 468.42
Hemmstoffe DBM 1285 dihydrochloride
Nur für Forschungszwecke