Learn More
IKA™ DB 5.2 BLOCK 15MM VIALS, 15,8X35MM
Artikelnummer. 13420637 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
No. of Places:
20 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13420637
Marke: IKA™ 0004469600
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 15mm-Fläschchen
No. of Places 20 Positionen
Typ Block
Breite (metrisch) 95 mm
Höhe (metrisch) 51 mm
Tiefe (metrisch) 76 mm
Innentiefe (metrisch) 35 mm
Durchmesser (metrisch) Basis 15,8 mm