Learn More
IKA™ DB 3.2 BLOCK MICROTUBE 0,5ML 1,5ML 2ML
105.21 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:4/3/2 x 1,5/15/50 ml
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugenröhrchenkombination 1,5 ml/15 ml/50 ml |
Aufnahmevermögen | 1,5/15/50 ml |
No. of Places | 4/3/2 Positionen |
Typ | Zubehör, Block |
Breite (metrisch) | 95 mm |
Höhe (metrisch) | 51 mm |
Tiefe (metrisch) | 76 mm |
Innentiefe (metrisch) | 9,1/44,5/47,6 mm |
Durchmesser (metrisch) Basis | 11,1/17,1/29,0 mm |