Learn More
Daunorubicinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18053360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18053360 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18053360 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0284.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Daunorubicinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daunorubicin hydrochloride
CAS 23541-50-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Daunorubicin hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C27 H29 N O10 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Epirubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicin Imp. D (EP), Daunorubicin hydrochloride, (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-a-l-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, Doxorubicin Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Doxorubicin Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)C
IUPAC-Name (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 563.98
Menge 250 mg
Formelmasse 563,1558 g/mol