Learn More
Novus Biologicals™ Daudi Whole Cell Lysate
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 μg |
| Reinheit | Multi-step |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | Daudi |