Learn More
Novus Biologicals™ Daudi Whole Cell Lysate
Artikelnummer. 18383532
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 18383532
Marke: Novus Biologicals™ NBP305285
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Menge 500 μg
Reinheit Multi-step
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel Daudi