Beschreibung
- Messwerte von bis zu 8 Geräten gleichzeitig auf einem PC anzeigen und speichern
- Die Datenerfassung läuft im Hintergrund, sodass Benutzer gleichzeitig an anderen Programmen arbeiten können.
- Richten Sie akustische und visuelle Benachrichtigungsalarme ein oder versenden Sie sofort eine E-Mail, wenn ein Über-/Unterschreitungszustand eintritt.
- Mithilfe von Software kann ein Messgerät über ein Kabel direkt mit dem PC verbunden werden.
- Prüfen Sie die Software-Spezifikationstabellen auf Kompatibilität mit dem Messgerät.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Software zur Datenerfassung |
| Displaytyp | Kein Display |
| Beschreibung | Data Acquisition Software with USB Cable |
| Enthält | Software-CD und 6 Fuß lange Kabel (USB-, serielle und Geräteanschlüsse) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 37803-92, 37803-99, 91210-03, 19601-08 (Traceable™ 4132, 4310, 4137, 4169) |