Learn More
Thermo Scientific™ Phosphorylating Phosphoramidite, standard grade, 28-400 finish bottle
Codice prodotto. 17987102 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17987102 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17987102 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 27179410
 Articolo soggetto a restrizioni
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Phosphorylating phosphoramidite can be utilized to achieve phosphorylation of the 5' oligo terminus (also known as Phosphate-ON or Chemical Phosphorylation Reagent (CPR)).
Phosphorylating phosphoramidite can be utilized to achieve phosphorylation of the 5' oligo terminus (also known as Phosphate-ON or Chemical Phosphorylation Reagent (CPR)). Chemical phosphorylation is a cost-effective substitute to enzymatic methods (via T4 kinase and ATP), allowing efficient introduction of terminal phosphate groups. Oligos with a 5'-phosphate are conducive to a number of various applications utilizing the ligation of oligos to each other, such as NGS adapters, cloning, and gene construction. This product is supplied in a 30 mL amber bottle with a 28-400 Finish neck style, which is compatible with most MerMade Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
• Full chemical name: 2-[2-(4,4-Dimethoxytrityloxy)ethylsulfonyl]ethyl-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
• Molecular formula: C34H45F3N2O7PS
• Formula weight: 656.66 g/mol
• HPLC Purity: ≥95.0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MerMade Synthesizers
Product Type Phosphorylating CEP
Content And Storage Store in freezer (at or below -20°C).
Nucleoside Type None (Modifier)
Shipping Condition Room Temperature
Purezza 95%
Quantità 0.5 g
Tipo di reagente Phosphoramidite
Grado Standard
Nucleic Acid Type None (Modifier)
Forma Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.