missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Daptomycin
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4817510
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18015642

Marke: Tocris Bioscience™ 3917/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibiotic; inhibits protein, DNA and RNA synthesis in gram-positive bacteria

Daptomycin is a lipopeptide, calcium-dependent antibiotic. Exhibits potent bacteriocidal activity against most gram-positive bacteria in vitro and in vivo, including antibiotic-resistant strains such as MRSA and VRE. Disrupts plasma membrane function; activity results in membrane depolarization leading to inhibition of protein, DNA and RNA synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 103060-53-3
Summenformel C72H101N17O26

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Daptomycin
Menge 10 mg
Formelmasse 1620.67
Produkttyp Daptomycin
Reinheit >95%
Molekulargewicht 1620.693
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt