Learn More
Thermo Scientific Chemicals Daptomycin
Product Code. 15507059 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15507059 500 mg 500 Milligramm
15597049 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15507059 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 461375000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Daptomycin, CAS-Nr. 103060-53-3, ist ein halbsynthetisches Polypeptid-Antibiotikum, das eine bakterizide Wirkung gegen Vancomycin-resistente grampositive Bakterien aufweist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Daptomycin ist ein Antibiotikum, das gegen Vancomycin-resistente grampositive Bakterien, einschließlich Enterokokken und Staphylococcus aureus, wirksam ist
Anwendungen
• Mit bakterizider Wirkung gegen Vancomycin-resistente grampositive Bakterien
• Kann an die bakterielle Zellmembran binden, wodurch die Membran aufgebrochen wird und das Ausströmen von Kaliumionen aus Bakterienzellen erhöht wird, was die Protein-, DNA- und RNA-Synthese stört
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103060-53-3
Summenformel C72H101N17O26
Molekulargewicht (g/mol) 1620.67
InChI-Schlüssel DOAKLVKFURWEDJ-AVSAZHKKSA-N
Synonym daptomycin
PubChem CID 133640189
SMILES CCCCCCCCCC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC3C(OC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC3=O)CCCN)CC(=O)O)C)CC(=O)O)CO)C(C)CC(=O)O)CC(=O)C4=CC=CC=C4N)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Daptomycin
Verlust bei Trocknung 10% max.
Infrarotspektrum Echt
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 1620.67
Reinheit (%) ≥93% (HPLC)