Learn More
Tocris Bioscience™ DAPT Artikelnummer.: 18083842
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tocris Bioscience™ DAPT
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4783893
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18083842
Marke: Tocris Bioscience™ 2634/10
Ultimative Promo Mai
Aktionscode 24078 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gamma γ-secretase inhibitor; induces neuronal differentiation; blocks Notch signaling
DAPT is a γ-secretase inhibitor. DAPT reduces Aβ40 and Aβ42 levels in human primary neuronal cultures (IC50 values are 115 and 200 nM for total Aβ and Aβ42 respectively) and in brain extract, cerebrospinal fluid and plasma in vivo. DAPT has no effect on APPα and APPβ levels. DAPT blocks Notch signaling in hybrid human-mouse fetal thymus organ culture (FTOC) and causes ESCs to commit to neuronal differentiation. DAPT can be used in a small molecule cocktail to derive cortical neurons from hPSCs and to maintain hepatocytes in culture. DAPT also promotes the formation of cone photoreceptors in retinal organoids.
For more information about how DAPT may be used, see our protocols: Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs, Human iPSC-derived Myoblasts, Generating Midbrain Dopaminergic Neurons from hPSCs .
DAPT synthesized to Ancillary Material Grade also available.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208255-80-5
Summenformel C23H26F2N2O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DAPT
Menge 10 mg
Formelmasse 432.46
Reinheit >99%
Molekulargewicht 432.468
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ DAPT >