missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dapsone, TRC

Artikelnummer. 17981535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981535 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17981535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD19325010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 80-08-0
Summenformel C12 H12 N2 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 248.3
Synonym Aniline, 4,4'-sulfonyldi- (7CI,8CI), 4,4'-Sulfonylbis[benzenamine], 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene], 1358F, 4,4'-DDS, 4,4'-Dapsone, 4,4'-Diaminobiphenyl sulfone, 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonylbisaniline, 4,4'-Sulfonylbisbenzamine, 4,4'-Sulfonyldianiline, 4,4'-Sulfonyldiphenylamine, 4,4'-Sulphonyldianiline, 4-(4-Aminophenyl)sulfonylaniline, 4-(4-Aminophenylsulfonyl)benzenamine, 4-Aminophenyl sulfone, Aczone, Aradur 9664-1, Aradur 9664-1NL, Aradur 976, Aradur 976-1, Aradur 9761-1, Araldite HT 976, Atrisone, Avlosulfon, Avlosulfone, Bis(4-aminophenyl) sulfone, Bis(p-aminophenyl) sulfone, Croysulfone, D 0089, DADFS, DADPS, DDS, DDS (pharmaceutical), DSS, Dapson, Dapsone, Di(4-aminophenyl)sulfone, Di(p-aminophenyl) sulfone, Diaphenylsulfon, Diaphenylsulfone, Diphenasone, Diphone, Disulone, Dumitone, Eporal, F 1358, HB-MC-GE 40, HB-MC-GE 45, HEW 62, HT 9664, HT 976, HT 976-1, HY 976, Hardener HT 976, Lapox K 10, Metabolite C, NSC 6091, Novophone, Seikacure S, Servidapson, Sulfona, Sulfona-Mae, Sulphadione, Sumicure S, Udolac, p,p'-Diaminodiphenyl sulfone, p,p'-Sulfonyldianiline, p-Aminophenyl sulfone
IUPAC-Name 4-(4-Aminophenyl)sulfonylanilin
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dapsone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Formelmasse 248.0619
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.