Learn More
Human DAPK1, GST Tag Recombinant Protein
DAPK1 Recombinant Human Protein
824.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004929
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 71.6 kDa
Gen-Alias DAPK1
Kinase-Familie DAPK Kinase Family
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11523617
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV3969
10μg
824.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DAPK1 is a large, calmodulin-dependent kinase involved in gamma-interferon induced programmed cell death and is a potential tumour suppressor.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004929
71.6 kDa
DAPK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Kinase Assay
DAPK1
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
Baculovirus