Learn More
Invitrogen™ DAPK1 Recombinant Human Protein
DAPK1 is a large, calmodulin-dependent kinase.
2610.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004929 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 71.6kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15478473
|
Invitrogen™
PR6332A |
100μg |
2610.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10332323
|
Invitrogen™
PV4273 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DAPK1 is involved in gamma-interferon induced programmed cell death and is a potential tumour suppressor.
Spezifikation
NP_004929 | |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Catalytic | |
DAPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
71.6kDa | |
RUO - research use only | |
DAPK1 | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |