Learn More
Dantrolene sodium hemiheptahydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7227393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17740679
Marke: Thermo Scientific Acros 469940050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dantrolen-Natrium-Hemiheptahydrat
CAS 24868-20-0
Synonym 1-[(5-(p-Nitrophenyl)-furfuryliden)amino]hydantoin-Natriumsalz
Menge 5 g
Löslichkeit Leicht lösliche wässr. Lös.
Schmelzpunkt 225°bis 226 °C
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Produktlinie Biowissenschaft
Summenformel C14 H9 N4 Na O5 · 3.5 H2O
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Gelb bis orange bis braun
Reinheit ≥ 97,5 %