Learn More
Dansylsäure, TRC
Artikelnummer. 30365719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365719 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365719 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1728601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dansyl Acid
CAS 4272-77-9
Summenformel C12 H13 N O3 S
Menge 1 g
Synonym 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonic Acid, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO3S/c1-13(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(14,15)16/h3-8H,1-2H3,(H,14,15,16)
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-Sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 251.3
Formelmasse 251.0616