Learn More
Trajan Scientific and Medical™ DANI Liner
Bietet eine bessere Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen. Trajan Scientific and Medical DANI Liners verfügen über einen einzigartigen Deaktivierungsprozess für SGE-Standardeinlässe.
144.00 CHF - 327.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 70 mm |
---|---|
Product Type Specs | DANI Liner |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Deaktivierte Liner für DANI GC |
Menge | 5/Pckg. |
Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15249043
|
Trajan Scientific and Medical™
092504 |
4 mm | Einfach konisch |
184.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15269043
|
Trajan Scientific and Medical™
092506 |
4 mm | Konischer FOCUS Einsatz |
327.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15219043
|
Trajan Scientific and Medical™
092501 |
4 mm | Durchflusseinsatz |
144.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15209043
|
Trajan Scientific and Medical™
092500 |
4 mm | Durchflusseinsatz mit Quarzwolle |
150.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit DANI Instrumenten
Spécification
70 mm | |
Deaktivierte Liner für DANI GC | |
4 mm |
DANI Liner | |
5/Pckg. | |
6 mm |