Learn More
Trajan Scientific and Medical™ DANI Liner
Bietet eine bessere Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen. Trajan Scientific and Medical DANI Liners verfügen über einen einzigartigen Deaktivierungsprozess für SGE-Standardeinlässe.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 092504
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit DANI Instrumenten
Spezifikation
Einfach konisch | |
DANI Liner | |
70 mm | |
6 mm |
Deaktivierte Liner für DANI GC | |
5/Pckg. | |
4 mm | |
Einsatz mit einem Konus für DANI |