Learn More
Sharpsguard™ Dani 22-Abfallbehälter
Sharpsguard™ Dani-Behälter für die sichere Sammlung und den Transport von zerbrochenem Glas und Geschirr.
Marke: Sharpsguard™ DD820R
Additional Details : Gewicht : 9.03000kg
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco dani 22 ist auf die sichere Sammlung und den Transport von zerbrochenem Glas und Geschirr ausgelegt.
- Farbcodiert mit einem orangefarbenen Deckel, Griff und Etikett, wodurch er leicht von anderen Abfallbehältern unterschieden werden kann.
- Er sollte auf Deponien entsorgt werden und ist daher nicht für gefährliche oder infektiöse Gegenstände geeignet.
Spezifikation
21,01 l | |
Orange | |
Je 1 |
324 mm | |
343 mm | |
Entsorgung von zerbrochenem Glas und Geschirr |