Beschreibung
Hoefer DALT ist ein integriertes System für reproduzierbare 2-D Elektrophorese mit hoher Auflösung und hohem Durchsatz. Das Instrument und die Zubehörmodule sind speziell für mehrere großformatige Acrylamidgele konzipiert. Für zusätzliche Flexibilität ist der DALTtwelve Gel Caster für das gleichzeitige Gießen von bis zu 14 Gelen erhältlich. Normale und niedrig fluoreszierende Glasplatten sind für die Verwendung mit der DALT Gelgießkassette erhältlich. Glasplatten mit niedriger Fluoreszenz gewährleisten eine hohe Empfindlichkeit bei der Verwendung von Fluoreszenzfarbstoffen. Gradientengele können mit dem DALT Gradient Maker vorbereitet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DALT-Twelve Gel Caster |
| Fassungsvermögen | Acrylamide solution volume (total) 950 mL for 1.0 mm thick gels; 1200 mL for 1.5 mm thick gel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ettan DALTtwelve großes vertikales System |
| Gelabmessungen | 20 x 26 x 0.1 cm or 20 x 26 x 0.15 cm |
| Anzahl Gele | 1 to 14 Gels (1.0 mm thick gels); 1 to 13 Gels (1.5 mm thick gels) |