Learn More
Dalfampridine, TRC
Artikelnummer. 30360574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30360574 250 g
30350196 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD113500250G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 504-24-5
Summenformel C5 H6 N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
Synonym Pyridine, 4-amino- (8CI), 4-Aminopyridine, 4-Pyridinylamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Ampyra, Avitrol, Dalfampridine, EL 970, Fampridine, NSC 15041, Neurelan, Phillips 1861, Pymadin, VMI 10-3, p-Aminopyridine, γ-Aminopyridine
IUPAC-Name Pyridin-4-Amin
SMILES Nc1ccncc1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyridine
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
Formelmasse 94.0531