Learn More
Memmert™ DAkkS Werkskalibrierung von IN75
Artikelnummer. 17597995 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
17597995 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17597995 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IN75E39696
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
DAkkS Werkskalibrierung von Memmert Inkubatoren auf eine frei wählbare Temperatur.
  • Auf einen frei wählbaren Temperaturwert nach Methode C (DKD-R 5-7)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) IN75 Inkubator
Produkttyp DAkkS Werkskalibrierung