Learn More
Daidzein, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Daidzein |
| CAS | 486-66-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C15 H10 O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Daidzein (6CI), Isoflavone, 4',7-dihydroxy- (8CI), 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7,4'-Dihydroxyisoflavone, Daidzeol, Daidzin aglycone, FW 635I-1, Isoaurostatin, K 251b, NPI 031E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O |
| IUPAC-Name | 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 254.24 |
| Mehr anzeigen |